安全性情報
SAB5700332
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-c-JUN-S73 antibody produced in rabbit
別名:
AP-1, AP1, JUN, c, c-Jun
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
35
交差性
human, mouse, rat
濃度
0.38 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer73)
遺伝子情報
human ... JUN(3725)
詳細
This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S73 of human c-JUN
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700332-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)