安全性情報
RAB0345
Sigma-Aldrich
Phospho-p38 α (pThr180 / pTyr182) and pan-p38 ELISA Kit
for detection of phospho-p38 alpha (pThr180 / pTyr182) and pan-p38 in human or mouse cell and tissue lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human, mouse
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MAPK14(1432)
詳細
The Phospho-p38 α MAPK (pThr180 / pTyr182) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
免疫原
p38 MAPK (pThr180) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human p38 MAPK
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)