分子量
61-67 kDa
68-74 kDa
交差性
rat, human, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(R-S-T-M-V)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAK1(5058) , PAK2(5062) , PAK3(5063)
免疫原
Peptide sequence around aa. 421-425/400-404/419-423 (R-S-T-M-V), according to the proteins PAK1/PAK2/PAK3.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
The activated kinase acts on a variety of targets. Likely to be the GTPase effector that links the Rho-related GTPases to the JNK MAP kinase pathway. Activated by CDC42 and RAC1. Involved in dissolution of stress fibers and reorganization of focal complexes. Involved in regulation of microtubule biogenesis through phosphorylation of TBCB. Activity is inhibited in cells undergoing apoptosis, potentially due to binding of CDC2L1 and CDC2L2.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300434-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)