SAB4200478
Monoclonal Anti-FUS antibody produced in mouse
clone FUS-4, tissue culture supernatant
別名:
Monoclonal Anti-75 kDa DNA-pairing protein, Monoclonal Anti-ALS6, Monoclonal Anti-FUS1, Monoclonal Anti-HNRNPP2, Monoclonal Anti-POMP75, Monoclonal Anti-TLS, Monoclonal Anti-fused in sarcoma, Monoclonal Anti-fusion gene in myxoid liposarcoma, Monoclonal Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, Monoclonal Anti-translocated in liposarcoma protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
tissue culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FUS-4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000 using formalin-fixed and paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:200-1:400 using using HeLa or HepG2 cells.
western blot: 1:1000-1:2000 using lysates of G361 cells.
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUS(2521)
mouse ... Fus(233908)
rat ... Fus(317385)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200478-BULK:
SAB4200478-VAR:
SAB4200478-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)