Merck
L1293
Sigma-Aldrich
抗ラミンA (C-末端) ウサギ宿主抗体
enhanced validation
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗LAMA抗体, 抗LMN1抗体, 抗LMNA抗体, 抗ラミンA/C抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa, rat NRK, and mouse 3T3 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using human HeLa nuclear extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMNA(4000)
mouse ... Lmna(16905)
rat ... Lmna(60374)
詳細
ラミンは、核ラミナの構造タンパク質です。ラミンAは、LMNA遺伝子がコードするA型ラミンです。ラミンAはアミノ酸664個を含有し、大半の体細胞で発現します。ラミンAにはα-らせんロッドドメインがあるため、フィラメント、核局在化配列、および炭素末端CAAXボックスイソプレニル化配列への組み込みが可能で、核膜標的指向性配列が形成されます。
免疫原
ヒトラミンAのアミノ酸598-611(C末端システイン付加)に相当する合成ペプチドのKLH結合体。相当する配列はラットと1アミノ酸、マウスと3アミノ酸異なっており、ともに1アミノ酸のギャップがあります。
アプリケーション
ウサギで産生される抗ラミンA(C末端)抗体は、次の用途で使用されています。
  • ウェスタンブロッティング。
  • 免疫蛍光顕微鏡検査。
  • 免疫組織化学的検査。
抗ラミンA(C末端)抗体は、HeLa細胞核抽出物を用いたウエスタンブロット(0.1~0.2 μg/mL)での使用に適しています。この抗体は、HeLa細胞、ラットNRK細胞およびマウス3T3細胞を使用した間接免疫蛍光法(1~2 μg/mL)でも使用されます。さらに、抗ラミンA(C末端)抗体は、イムノブロッティングでの使用に適しています(約70 kDa)。ラミンAの切断断片は、45〜50 kDaで追加のバンドを形成することがあります。
生物化学的/生理学的作用
ラミンAおよびCの変異は、筋ジストロフィー、リポジストロフィー(脂肪異栄養症)、心筋症、ニューロパチーおよび早老症候群(総称してラミノパチーと呼ばれる)および早期老化(Hutchinson-Gilford(ハッチンソン・ギルフォード)早老症候群)などさまざまなまれなヒト疾患に関連しています。
ラミンAは、細胞死の過程で47 kDaの断片に切断され、これによりクロマチン凝縮と核分解が促進されます
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
当社のカタログ又は製品に付属する他社の説明書に特に明記されない限り、当社の製品は研究での使用のみを目的としており、他の目的(無許可の商業的利用、in vitroでの診断的使用、ex vivo又はin vivoでの治療的使用、あるいはヒト又は動物へのあらゆる消費又は適用が含まれますが、これに限定されません)に使用するものではありません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L1293-VAR:
L1293-200UL:
IXO13117:
L1293-BULK:
IXO13117-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Homozygous missense mutation in the lamin A/C gene causes autosomal recessive Hutchinson-Gilford progeria syndrome
Plasilova M, et al.
Journal of medical Genetics, 41, 609-614 (2004)
Nuclear Structure and Dynamics
Cell Biology (2017)
Lamins at a glance
Ho CY and Lammerding J
Journal of Cell Science, 125(9), 2087-2093 (2012)
U Aebi et al.
Nature, 323(6088), 560-564 (1986-10-09)
The nuclear lamina, a protein meshwork lining the nucleoplasmic surface of the inner nuclear membrane, is thought to provide a framework for organizing nuclear envelope structure and an anchoring site at the nuclear periphery for interphase chromatin. In several higher
Tao Hong et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 300(3), E500-E507 (2010-12-16)
It has previously been known that transcription of the PGC-1α gene can be either inhibited or stimulated by p38 MAP kinase (p38 MAPK). To determine whether p38 MAPK plays an inhibitory or stimulatory role in PGC-1α gene transcription, we further