分子量
antigen ~300 kDa
化学種の反応性
mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse P19 cells
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK293T cells over-expressing rat nestin.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200394-200UL:
SAB4200394-VAR:
SAB4200394-BULK:
SAB4200394-25UL:
試験成績書(COA)