由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PDK 7B4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLD2(5425)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- western blot analysis
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200054-25UL:
SAB4200054-BULK:
SAB4200054-VAR:
SAB4200054-200UL:
試験成績書(COA)