SAB4200053
Anti-DNA polymerase δ p125 antibody, Rat monoclonal
clone PDG 5G1, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-POLD1, Anti-Polymerase (DNA directed), delta 1, catalytic subunit 125kDa, Monoclonal Anti-DNA polymerase δ p125 antibody produced in rat
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PDG 5G1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~125 kDa
交差性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Jurkat cells extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLD1(5424)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- co-immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200053-BULK:
SAB4200053-200UL:
SAB4200053-VAR:
SAB4200053-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)