安全性情報
S5571
Sigma-Aldrich
ヒスチジンタグ付加β-シヌクレイン ヒト
N-terminal, recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
別名:
SNCB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SNCB(6620)
生物化学的/生理学的作用
β-シヌクレインは、α-シヌクレインの非アミロイド形成ホモログであると考えられる酸性の神経タンパク質です。β-シヌクレインがα-シヌクレイン凝集の生理的インヒビターとして作用し、それによってα-シヌクレインの神経毒性作用から中枢神経系を保護すると考えられています。
α-シヌクレインの非アミロイド形成ホモログであると考えられる酸性の神経タンパク質です。
再構成
0.5 mLの水(~1 mg/mL)で溶解してください。ワーキング溶液は分注して-20°Cで保存してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5571-VAR:
S5571-500UG:
S5571-500UG-PW:
S5571-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Makoto Hashimoto et al.
The Journal of biological chemistry, 279(22), 23622-23629 (2004-03-18)
Recent studies have shown that the neurodegenerative process in disorders with Lewy body formation, such as Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies, is associated with alpha-synuclein accumulation and that beta-synuclein might protect the central nervous system from the neurotoxic