Merck
RDD017
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri, ACS reagent, 99.4-100.6%
別名:
(エチレンジニトリロ)四酢酸, EDTA, エダタミル, エチレンジニトリロ四酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
292.24
Beilstein:
1716295
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
99.4-100.6%
形状
powder
品質
anhydrous
free-flowing
反応適合性
reagent type: chelator
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH
≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
強熱残分
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RDD017-500G:
RDD017-1KG:
RDD017-BULK:
試験成績書(COA)