安全性情報
1.08417
Supelco
Titriplex® II
for analysis (Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA), ACS, reag. Ph. Eur.
別名:
Titriplex® II, EDTA, Edetic acid, Diaminoethane-tetraacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O8
CAS番号:
分子量:
292.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-449-4
NACRES:
NA.21
製品名
Titriplex® II, for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
<0.013 hPa ( 20 °C)
製品種目
Titripur®
アッセイ
≥99.4-100.6% (complexometric)
フォーム
solid
自己発火温度
>200 °C
有効性
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reaction type: Complexometric reactions
テクニック
titration: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
220 °C (decomposition)
転移温度
flash point >400 °C (DIN 51758)
溶解性
0.5 g/L
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
微量陽イオン
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): 99.4 - 100.6 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Appearance: White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components: ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid: ≤ 0.1 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
ACS and Reag. Ph Eur conforms
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2