主要文書
1.08435
Supelco
Titriplex® VI
for analysis
別名:
Titriplex® VI, 3,6-Dioxaoctamethylenedinitrilotetraacetic acid, Ethylenedioxybis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, Bis(aminoethyl)glycolether-N,N,N,N′-tetraacetic acid, Ethylene glycol-bis (ß-amino ethyl ether)-N,N′-tetraacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24N2O10
CAS番号:
分子量:
380.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-651-2
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
有効性
3587 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reaction type: Complexometric reactions
テクニック
titration: suitable
mp
240-245 °C (decomposes)
かさ密度
450 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2