グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: chelator
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤1.0% loss on drying, 110 °C
mp
241 °C (dec.) (lit.)
溶解性
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 263 nm in 1 M NaOH at 0.1 M
SMILES記法
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03777-50G:
03777-VAR:
03777-10G:
03777-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック