安全性情報
RAB0680
Sigma-Aldrich
Human IGF2R / Cation-independent mannose-6-phosphate Receptor ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.77
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.27 ng/mL
standard curve range: 0.274-200 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IGF2R(3482)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Insulin-Like Growth Gactor type II Receptor.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Vicikova et al.
Neoplasma, 65(5), 762-768 (2018-06-27)
The mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor 2 receptor (CD222, M6P/IGF2R) is a multifunctional transmembrane type I receptor, mostly localized intracellularly, less on the surface of all types of mammalian cells. It is known both to transport lysosomal enzymes through their mannose
Brian Dwyer et al.
Protein expression and purification, 170, 105589-105589 (2020-02-07)
The cation-independent mannose-6-phosphate receptor (CI-M6PR, aka insulin-like growth factor II receptor or IGFIIR) is a membrane protein that plays a central role in the trafficking of lysosomal acid hydrolases into lysosomes via mannose-6-phosphate (M6P) binding domains. In order to maintain