Merck
RAB0411
Sigma-Aldrich
Human CEA ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 200 pg/mL
standard curve range: 0.343-250 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PSG2(5670)
関連するカテゴリー
詳細
The Human CEA (Carcinoembryonic Antigen) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CEA in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human CEA
アプリケーション
Human CEA ELISA Kit has been used to compare the analytical results of paper-based analytical device (PAD)-based sensing platform with commercial enzyme linked immunosorbent asay (ELISA) kits for measuring target carcinoembryonic antigen (CEA) levels. It has also been used to comparatively study the limit of detection (LOD) of the quartz crystal microbalance (QCM) immunosensing method.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhenli Qiu et al.
Analytical chemistry, 89(9), 5152-5160 (2017-04-06)
An all-in-one paper-based analytical device (PAD) was successfully developed for visual fluorescence detection of carcinoembryonic antigen (CEA) on CdTe/CdSe quantum dot (QD)-enzyme-impregnated paper by coupling with a bioresponsive controlled-release system from DNA-gated mesoporous silica nanocontainers (MSNs). The assay was carried
Melvin E Klegerman et al.
Journal of liposome research, 24(3), 216-222 (2014-03-07)
Thermodynamic analysis of ligand-target binding has been a useful tool for dissecting the nature of the binding mechanism and, therefore, potentially can provide valuable information regarding the utility of targeted formulations. Based on a consistent coupling of antibody-antigen binding and
Qirong Xiong et al.
Nature communications, 9(1), 1743-1743 (2018-05-03)
Microfluidic biochips hold great potential for liquid analysis in biomedical research and clinical diagnosis. However, the lack of integrated on-chip liquid mixing, bioseparation and signal transduction presents a major challenge in achieving rapid, ultrasensitive bioanalysis in simple microfluidic configurations. Here
Julie Kim et al.
Talanta, 129, 106-112 (2014-08-17)
Using the role of p-iodophenol in enzyme assay, enhanced 1,1'-oxalyldiimidazole chemiluminescent enzyme immunoassays (ODI-CLEIAs) were developed to consecutively quantify trace levels of triple tumor markers, such as alpha fetoprotein (AFP), carcinoembryonic antigen (CEA), and prostate specific antigen (PSA) in a