リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MPM-2, recombinant monoclonal
詳細
recombinant, expressed in HEK 293 cells
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt Variable kDa
observed mol wt ~50-180 kDa
精製方法
using protein G
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
all
包装
antibody small pack of 25
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human skin tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-S/T-Pro MPM-2 in Human skin tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-S/T-Pro MPM-2 in Human prostate cancer tissue sections
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-S/T-Pro MPM-2 in HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-S/T-Pro MPM-2 in HeLa cells treated with colcemid.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
ZMS1212-4X25UL:
ZMS1212-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)