Merck
RAB0375
Sigma-Aldrich
Human Carbohydrate Antigen 15-3 / Mucin-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
CA 15-3, Cancer antigen 15-3, EMA, MUC-1, Mucin-1 , Tumor-associated epithelial membrane antigen, CA15-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 mU/mL
standard curve range: 4.1-1000 mU/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MUC1(4582)
詳細
The Human CA15-3 (Cancer Antigen) ELISA (Enzyme- Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CA15-3 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human CA15-3
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Khayal Al-Khayal et al.
Oncology letters, 12(1), 393-400 (2016-06-28)
Mucin overexpression has been implicated in the tumorigenesis and progression of colorectal carcinoma (CRC). However, data obtained on the prognostic importance of mucin expression in CRC is inconsistent. Due to lack of data on mucin expression and the increase in
Tianhe Huang et al.
International journal of molecular sciences, 16(2), 2956-2970 (2015-02-03)
Human epididymis protein 4 (HE4) is a recognized biomarker in ovarian and endometrial cancer and over-expressed in pancreatic adenocarcinoma. The diagnostic value of HE4 in pancreatic adenocarcinoma remains unknown. Here we elucidate mRNA, protein and serum level of HE4 in