安全性情報
RAB0330
Sigma-Aldrich
Human SCF ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... KITLG(4254)
詳細
The Human SCF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human SCF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human SCF
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kaan Oktay et al.
Hormones & cancer, 11(1), 17-33 (2019-12-21)
Breast cancer is the second leading cause of cancer mortality among women. Mammography and tumor biopsy followed by histopathological analysis are the current methods to diagnose breast cancer. Mammography does not detect all breast tumor subtypes, especially those that arise
Charlotte B Westbury et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 111(2), 206-211 (2014-04-22)
Mast cells are involved in the pathogenesis of radiation fibrosis and may be a therapeutic target. The mechanism of increased mast cell number in relation to acute and late tissue responses in human skin was investigated. Punch biopsies of skin
Armelle Calipel et al.
Clinical & experimental metastasis, 31(5), 553-564 (2014-03-22)
Imatinib mesylate is used in targeted therapy of cancer to inhibit type III tyrosine kinase receptors, such as KIT and platelet-derived growth factor receptors (PDGFRs). Expression of KIT in uveal melanoma (UM) suggests that this receptor may be the target
Lawrence M Knab et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(10), 1440-1448 (2014-06-20)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is associated with a pronounced fibro-inflammatory stromal reaction that contributes to tumor progression. A critical step in invasion and metastasis is the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), which can be regulated by the Snail family of transcription factors.
Timothy B Oriss et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 5471-5475 (2014-05-16)
We reported previously that c-kit ligation by membrane-bound stem cell factor (mSCF) boosts IL-6 production in dendritic cells (DCs) and a Th17-immune response. However, Th17 establishment also requires heterodimeric IL-23, but the mechanisms that regulate IL-23 gene expression in DCs