Merck
RAB0035
Sigma-Aldrich
Human Carbohydrate Antigen 19-9 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
別名:
CA19-9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
The Human CA19-9 (Cancer Antigen 19-9) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CA19-9 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human CA19-9
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Cancer antigen 19-9 or carbohydrate antigen 19-9 is synthesized by pancreatic and biliary ductular cells, as well as by salivary, colonic, gastric, endometrial epithelia. It is also found in seminal fluid. In tissues, CA 19-9 exists as an epitope present on a glycolipid, whereas in serum, it is associated with mucin. CA 19-9 is a marker for pancreatic, gastric and hepatobiliary malignancies and is found in elevated levels.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
The clinical significance of elevated levels of serum CA 19-9.
Pavai S and Yap SF
The Medical Journal of Malaysia, 58(5), 667-672 (2003)