安全性情報
RAB0126
Sigma-Aldrich
Human BLC / BCA-1 / CXCL13 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CXCL13(10563)
詳細
The CXCL13 (C-X-C motif chemokine ligand 13 ) gene codes for a CXC subtype of the chemokine superfamily and it is also known as B cell-attracting chemokine 1. The CXCL13 gene is mapped to human chromosome 4q21.1.
免疫原
Recombinant Human BLC
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
CXCL13 (C-X-C motif chemokine ligand 13 ) contributes to the process of tumorigenesis in breast cancer, neuronal cancer and prostatic cancer. CXCL13 serves as an important marker for Lyme neuroborreliosis. CXCL13 mediates B-cell migration,survival, and maturation. CXCL13 is a ligand for CXCR5 and possesses immune function such as antibody production.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cerebrospinal fluid B-lymphocyte chemoattractant CXCL13 in the diagnosis of acute Lyme neuroborreliosis in children.
Barstad B, et al.
The Pediatric Infectious Disease Journal, 36(12), e286-e292 (2017)
Chemokine/chemokine receptor nomenclature.
Bacon K, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 70, 465-466 (2001)
Elevated C?X?C motif ligand 13 and B?cell?activating factor levels in neuromyelitis optica during remission.
Wang S, et al.
Brain and Behavior, 7(4), e00648-e00648 (2017)
Biomarker dynamics in B-cell lymphoma: a longitudinal prospective study of plasma samples up to 25 years before diagnosis.
Spath F, et al.
Cancer Research (2017)
MDC and BLC are independently associated with the significant risk of early stage lung adenocarcinoma.
Zhang Y, et al.
Oncotarget, 7(50), 83051-83051 (2016)