安全性情報
RAB0674
Sigma-Aldrich
Human CGB / Choriogonadotropin Subunit Beta ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CGB(1082)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Chorionic Gonadotropin beta.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Chorionic gonadotropin β subunit 3 (CGB3), also referred as human chorionic gonadotropin- β (HCG-β) is a specific and active subunit, secreted by the syncytiotrophoblast of the placenta. It plays a vital role in embryo implantation. In addition, it acts like an agonist of luteinizing hormone (LH), stimulating progesterone secretion by the corpus luteum. Elevated expression of CGB3 enhance tumor invasion and is also used to predict poor prognosis of early-stage colorectal cancer (CRC).
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Review: hCGs: different sources of production, different glycoforms and functions.
Fournier T, et al.
Placenta, 36(1), S60-S65 (2015)
B Subunit of Human Chorionic Gonadotropin Promotes Tumor Invasion and Predicts Poor Prognosis of Early-Stage Colorectal Cancer.
Li J, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 45, 237-249 (2018)