認証
according to ISO 19250:2010
according to ISO 21567:2004
according to ISO 6579-1:2020
according to ISO 6579-2:2012
according to ISO 6579-3:2014
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 12.000 g/L
glucose, 1.000 g/L
iron(III) citrate, 0.300 g/L
lactose, 10.000 g/L
meat extract, 3.000 g/L
peptone, 20.000 g/L
phenol red, 0.024 g/L
sodium chloride, 5.000 g/L
sodium thiosulfate, 0.300 g/L
sucrose, 10.000 g/L
yeast extract, 3.000 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | utilization test: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
適合性
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
coliforms
enterobacteriaceae
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91428-500G:
91428-VAR:
91428-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)