安全性情報
RAB0503
Sigma-Aldrich
Human TSLP ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
別名:
TSLP, Thymic stromal lymphopoietin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 3.28-800 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TSLP(85480)
詳細
The Human TSLP (thymic stromal lymphopoietin) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TSLP in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is an interleukin 7 (IL-7)-like cytokine derived from epithelial cells. TSLP aids in the pathogenesis of allergic diseases such as atopic dermatitis, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease by activating B-cells, dendritic cells, and progenitor cells.
免疫原
Recombinant Human TSLP
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
The Human TSLP (thymic stromal lymphopoietin) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TSLP in serum, plasma, cell culture supernatants, and urine.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phil-Dong Moon et al.
Amino acids, 42(6), 2513-2519 (2011-08-13)
The cytokine thymic stromal lymphopoietin (TSLP) has been implicated in the development and progression of allergic diseases such as atopic dermatitis, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. However, it has not yet been clarified the effect of epigallocatechin-3-O-gallate (EGCG) on
TSLP: an epithelial cell cytokine that regulates T cell differentiation by conditioning dendritic cell maturation.
Liu, et al.
Annual Review of Immunology, 25, 193-219 (2020)
S Demehri et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 44(6), 851-857 (2014-01-09)
Mouse models of atopic march suggest that systemic, skin-derived thymic stromal lymphopoietin (TSLP) mediates progression from eczema to asthma. We investigated whether circulating TSLP is associated with eczema, allergic sensitization, or recurrent wheezing in young children. A prospective analysis of
G Mócsai et al.
The British journal of dermatology, 170(3), 617-624 (2013-11-21)
Filaggrin (FLG) deficiency is a well-known predisposing factor for the development of atopic dermatitis (AD). Decreased FLG expression can be the result of haploinsufficiency or severe inflammation, which can cause acquired FLG alterations. FLG mutations are related to several clinical
Kaori Sadakane et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 34(8), 893-902 (2013-08-29)
Phthalate esters in plastics act as adjuvants for immunoglobulin production, which aggravates allergic disease. However, the effects of alkylphenols (used as plasticizers and surfactants) on atopic dermatitis have not been studied in detail. Therefore, the goal of the present study