Key Documents
RA481WO-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, without buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
without buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638611 (NA)
Eppendorf® 5810743001 (EU)
パラメーター
4,000 max. RCF (3,220 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG