Merck
Z100315
Sigma-Aldrich
Distilling column
L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
L
200 mm
外径
30 mm
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z100315-1EA4061837588846