Merck
Z102598
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-jacketed distilling column
L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
L
300 mm
外径
42 mm
関連するカテゴリー
詳細
Order packing separately.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z102598-1EA4061833639580