Merck
SYNA622440
Synthware vacuum take-off adapter with short stem
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
別名:
Synthware A622440, distillation adapter, vacuum take off adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A622440
ホースサイズ
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With a hose connection and a drip tip.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)