Merck
SYND682440
Synthware distillation distribution adapter with vacuum hose connection
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware D682440, radial style distillation receiver
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D682440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cow-type design having three receivers spaced 40° apart. 105° angle between top outer joint and lower inner joints.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)