Key Documents
SYNA551420
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A551420, cow distillation adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A551420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)