Merck
SYND272440
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware D271440, short path distillation receiver
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D272440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With the outer and inner joint at 135° angle, used with short-path.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)