ジョイント
joint: ST/NS14/20
メーカー/製品名
D161420
関連するカテゴリー
詳細
Synthware™ distillation cow receiver is designed for microscale applications. It features a standard taper joint (14/20) and four drip-tip joints of the same size. The receiver ensures collection of the condensate in four flasks progressively.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック