Merck
Z552674
Sigma-Aldrich
Aldrich®温度計アダプター
straight, male joint: ST/NS 10/18, GL 14 thread
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
male joint: ST/NS10/18
フィッティング
GL 14 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1/8インチ径の熱電対プローブに適合する、10/18ジョイント付きアダプターです。
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z552674-1EA4061832113043