Merck
SYND201922
Synthware vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 19/22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
特徴
Cow Receiver Only
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D201922
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Designed without hose connection to be used with D10 distillation apparatus.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)