Merck
SYNA552440
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 24/40, Distribution Adapter
別名:
Synthware A552440, cow distillation adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A552440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
その他情報
includes only the top part
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)