分子量
antigen 137 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERBB2(2064)
詳細
抗HER2抗体は、全HER2タンパク質の内因性レベルを検出します。
ヒト表皮成長因子受容体2(HER2)、またはerb-b2受容体チロシンキナーゼ2(ErbB2)は、ヒト17番染色体にマッピングされた遺伝子によりコードされています。コードされたタンパク質は、上皮成長因子のファミリーに属します。HER2膜タンパク質は、システインに富む細胞外リガンド結合ドメイン、疎水性膜貫通領域、および細胞内チロシンキナーゼドメインを特徴としています。このタンパク質はリガンドを持たず、他のファミリーメンバーとヘテロダイマーを形成するか、または非常に高いレベルで発現するとホモダイマーを形成して活性化されます。HER2は、正常組織では低レベルで発現していますが、乳癌組織では高レベルで発現しています。
免疫原
抗血清は、ヒトHER2由来の合成ペプチドに対して生成されました。
免疫原範囲:641~690
免疫原範囲:641~690
アプリケーション
ウサギで産生された抗HER2抗体は、ウェスタンブロッティングで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヒト上皮成長因子受容体2(HER2)シグナル伝達経路は、大部分の乳がんにおける細胞増殖および生存を刺激します。こうして、このタンパク質の過剰発現により、乳がんが生じます。HER2とホスファチジルイノシチド3-キナーゼ(PI3K)のヘテロダイマー複合体は、PI3K/AKT抗アポトーシス経路の最も強力な刺激因子です。HER2の発現増加は、卵巣がん、結腸直腸がん、膵臓がん、子宮内膜がん、および胃がんにも認められます。抗体であるトラスツズマブは、HER2の外部ドメインのドメインに結合することで作用します。このドメインは、HER2の短縮型であるp95にはないため、これらのがん細胞はトラスツズマブに対する耐性を示します。HER2タンパク質は、予後マーカーとして、また婦人科がんの治療の選択肢として使用できます。
特徴および利点
完全な安心とともに弊社の抗体を評価してください。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、抗体を交換させていただきます。詳細はこちら。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibitory effects of combinations of trastuzumab and cytotoxic chemotherapy drugs in HER2-positive gastric cancer
Zheng S, et al.
2009 IEEE 3rd International Conference on Nano/Molecular Medicine and Engineering null
HER2 expression beyond breast cancer: therapeutic implications for gynecologic malignancies.
English DP, et al.
Molecular Diagnosis & Therapy, 17(2), 85-99 (2013)
The role of p95HER2 in trastuzumab resistance in breast cancer.
Ozkavruk Eliyatkin N, et al.
Journal of B.U.ON. : Official Journal of the Balkan Union of Oncology, 21(2), 382-389 (2016)
HER2: biology, detection, and clinical implications.
Gutierrez C and Schiff R.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 135(1), 55-62 (2011)
Hayam A Aiad et al.
APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, 122(10), 976-984 (2014-03-19)
Breast carcinoma in Egyptian women is a biologically more aggressive disease than those diagnosed in Western women, although a substantial number of cases are hormone responsive. G protein-coupled receptor-30 (GPR30), a seven transmembrane domain protein, is currently recognized as an