Merck
SYNC161100
Synthware vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 14/20, jacket H 130 mm
別名:
Synthware 161100, glass distilling column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C161100
ジャケット高
130 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)