Merck
SYND240001
Synthware distillation column packing, mini coil style
O.D. 4 mm, L 12 mm, weight 500 g
別名:
Synthware D240001
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161600
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
D240001
L
12 mm
外径
4 mm
重量
500 g
詳細
Synthware distilling column packing material is a particle-type mini-glass coil packing that can be "poured" into any laboratory or pilot-scale column. It is easily removable for replacement or cleaning.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)