Merck
Z517011
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
three sections, Joints: ST/NS 14/20 (2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
Joints: ST/NS14/20 (2)
内径 × 外径
9 mm × 13 mm
有効長
175 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z517011-1EA4061832116358