Merck
Z517100
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), five sections
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
Joints: ST/NS24/40 (2)
内径 × 外径
11 mm × 15 mm
有効長
380 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)