Merck
Z516333
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 230 mm, joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS14/20
外径
28 mm
全体高
230 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)