Merck
Z413135
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS14/20
内径 × 外径
6 mm × 15 mm
有効長
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z413135-1EA4061832115221