ジョイント
joint: ST/NS24/40
L
280 mm
外径
65 mm
詳細
Vacuum-jacketed. Bellows handle expansion form heat generated in inner straight tube. Strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック