Merck
SYNF234020C
Synthware chromatography column with vacuum connection and fritted disk
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 40 mm × 200 mm, Disc porosity: coarse
別名:
Synthware F234020C, glass chromatography column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F234020C
外径 × L
40 mm × 200 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Short column with lower 24/40 joint and hose connection for vacuum. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)