Key Documents
SYNC414250
Synthware Chromatography reservoir with Rodaviss joint
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware C414250, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
colorless
glass
ジョイント
joint: ST/NS24/40
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C414250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reservoir has a top 24/40 or 45/50 Rodaviss outer joint for use with flow controller, and the listed size lower inner joint. Supplied complete with open top cap, Viton® O-ring and loosening ring.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)