ジョイント
joint: ST/NS top24/40
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C184261C
内径 × L
20.0 mm × 203 mm
外径
26 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. With a coarse porosity fritted disc to support column packing. The section below disc is carefully minimized to prevent re-mixing of components already separated. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product includes coarse fritted disc.
This product includes coarse fritted disc.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)