Merck
SYNC571120
Synthware water jacketed distillation column with removable hose connections
joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm
別名:
Synthware C571120, glass distilling column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C571120
ジャケット高
110 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)