Merck
SYNS431015
Synthware microscale solvent reflux still
joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL, bulb capacity 15 mL
別名:
Synthware S431015, solvent still head
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
メーカー/製品名
S431015
バルブ容量
15 mL
キャパシティ
25 mL
詳細
Synthware microscale solvent reflux still has a collection bulb (15 mL) and it features a side syringe port with a cap and septum for the removal of solvent. It includes a 2 mm PTFE stopcock and 14/20 joints. Complete, without a two-neck flask.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)