Merck
R7752
Sigma-Aldrich
リストマイシン 一硫酸塩
≥90% ristocetin A basis (balance primarily Ristocetin B), powder, platelet activator
別名:
リストセチン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C95H110N8O44 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
2166.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
リストマイシン 一硫酸塩, ≥90% ristocetin A basis (balance primarily Ristocetin B)
アッセイ
≥90% ristocetin A basis (balance primarily Ristocetin B)
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1NC(=O)[C@H]2NC(=O)C(NC(=O)[C@@H]3NC(=O)[C@H]4NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c5ccc(O)c(Oc6cc4cc(O)c6C)c5)[C@H](O)c7ccc(Oc8cc3cc(Oc9ccc(cc9)[C@H]2O[C@H]%10C[C@@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O%10)c8O[C@@H]%11O[C@H](CO[C@@H]%12O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]%12O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%11O[C@H]%13O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]%13O[C@@H]%14OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]%14O)cc7)c%15ccc(O)c(c%15)-c%16c(O[C@@H]%17O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]%17O)cc(O)cc1%16
InChI
1S/C95H110N8O44/c1-30-47(109)18-37-20-49(30)139-50-19-35(9-16-46(50)108)59(97)84(125)102-64-68(113)33-5-11-40(12-6-33)137-52-21-38-22-53(81(52)145-95-83(76(121)72(117)56(143-95)29-134-91-78(123)73(118)67(112)32(3)136-91)147-94-82(75(120)71(116)55(27-105)142-94)146-92-77(122)69(114)48(110)28-133-92)138-41-13-7-34(8-14-41)80(144-57-25-44(96)66(111)31(2)135-57)65-89(130)101-63(90(131)132-4)43-23-39(106)24-51(140-93-79(124)74(119)70(115)54(26-104)141-93)58(43)42-17-36(10-15-45(42)107)60(85(126)103-65)98-87(128)62(38)99-86(127)61(37)100-88(64)129/h5-24,31-32,44,48,54-57,59-80,82-83,91-95,104-124H,25-29,96-97H2,1-4H3,(H,98,128)(H,99,127)(H,100,129)(H,101,130)(H,102,125)(H,103,126)/t31-,32-,44+,48+,54+,55+,56+,57-,59+,60?,61-,62+,63?,64+,65-,66-,67-,68+,69+,70+,71+,72+,73+,74-,75-,76-,77-,78+,79-,80+,82-,83+,91+,92-,93+,94+,95-/m0/s1
InChI Key
VUOPFFVAZTUEGW-ZNAZZOOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リストマイシン/リストセチンはIII型糖ペプチドです。高度にグリコシル化された糖ペプチドであり、以前、Amycolatopsis luridaに認められました。
アプリケーション
リストマイシン一硫酸塩は以下の用途に使用されています。
  • 血小板を活性化し、血小板凝集を誘導するために
  • バッファロー、ウマ、ブタおよびヒツジから得られた血小板の凝集反応の研究に
  • 糖タンパク質Ib(GpIb)結合活性を測定するための社内リストセチン補因子von Willebrand(フォン・ウィルブラント)因子(VWF:RCo)アッセイに
生物化学的/生理学的作用
リストセチンは血小板を活性化します。慢性血液透析を受けている患者の場合、リストセチン誘導性血小板凝集(RIPA)は減少しています。血漿グリコカリシン(GPIbの酵素的切断の産物)レベルの増加に伴い、RIPAは血管内皮下層への血小板の接着の減少と、尿毒症に関連する出血の増加に寄与する場合があります。リストセチンおよびvWfを添加すると、rGPIbα-リポソームの特異的凝集が引き起こされました。これにより、rGPIbα-リポソームを使用してin vivoでの血小板機能を増強し、血小板減少症患者における止血をサポートできる可能性が裏付けられました。
リストマイシンは抗菌活性を有します。von Willebrand(フォン・ウィルブランド)病やBernard-Soulier(ベルナール・スーリエ)症候群の診断に使用される場合があります。慢性血液透析を受けている患者の場合、リストセチン誘導性血小板凝集(RIPA)は減少しています。血漿グリコカリシン(GPIbの酵素的切断の産物)レベルが増加およびRIPAが減少すると、血管内皮下層への血小板の接着が減少し、慢性血液透析患者の尿毒症に関連する出血が改善する可能性があります。
その他情報
グリコペプチド系抗菌薬複合体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R7752-100MG:
R7752-5MG:
R7752-25MG:
R7752-BULK:
R7752-250MG:
R7752-1MG:
R7752-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bleeding Symptoms and von Willebrand Factor Levels: 30-Year Experience in a Tertiary Care Center
Moonla C, et al.
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis : Official Journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis (2019)
A Kasirer-Friede et al.
Thrombosis and haemostasis, 80(3), 428-436 (1998-10-06)
We recently reported that washed platelets (WP) activated with ADP and expressing surface-bound vWF aggregated in flow through small tubes or in a cylindrical couette device at physiological shear rates of G = 300 s(-1)-1000 s(-1) in the absence of
Elevated plasma glycocalicin levels and decreased ristocetin-induced platelet agglutination in hemodialysis patients
Himmelfarb J, et al.
American Journal of Kidney Diseases, 32(1), 132-138 (1998)
Jordan, D.C. et al.
Antibiotics, 1, 84-84 (1967)
Species variability in platelet aggregation response to different agonists
Pelagalli A, et al.
Journal of Comparative Pathology, 127(2-3), 126-132 (2019)