安全性情報
R1402
Sigma-Aldrich
ラロキシフェン 塩酸塩
solid
別名:
LY 156758, [6-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)ベンゾ[b]チエン-3-イル][4-[2-(1-ピペリジニル)エトキシ]フェニル]メタノン 塩酸塩, ケオキシフェン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H27NO4S · HCl
CAS番号:
分子量:
510.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
solid
light yellow
溶解性
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Eli Lilly
SMILES記法
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChI Key
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ESR2(2100)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ラロキシフェン塩酸塩は、以下の用途で使用されています:
  • 乳がん細胞におけるエストロゲン受容体αの競合的阻害剤
  • 6か月齢雌卵巣切除ラットにおける、骨塩量(BMD)改善に及ぼす影響を検証する骨吸収抑制薬
  • 食道腺癌細胞の生存への影響の検証
生物化学的/生理学的作用
ラロキシフェンは、選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)です;骨ではエストロゲン様ですが、乳房および子宮の両者においては抗エストロゲンとして作用します。 エストロゲン感受性がんに対し有効な可能性があります。
ラロキシフェンはベンゾチオフェン化合物であり、閉経後骨粗鬆症の治療に使用されています。本化合物は、タモキシフェンと比べて血栓塞栓性イベントおよび白内障の発症リスクを比較的低減します。また、ラロキシフェンはエストロゲン受容体および血漿タンパク質と相互作用します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNuclear Receptors (Steroids)[核内受容体(ステロイド)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、Eli Lillyにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R1402-BULK:
R1402-500MG:
R1402-VAR:
R1402-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raloxifene: a selective estrogen receptor modulator (SERM) with multiple target system effects
Muchmore DB
Oncologist, 5(5), 388-392 (2000)
Effect of osteoporosis treatment agents on the cortical bone osteocyte microenvironment in adult estrogen-deficient, osteopenic rats
Stern AR, et al.
BoneKEy reports, 8, 115-124 (2018)
Raloxifene
Moen MD, et al.
Drugs (2008)
The SERM/SERD bazedoxifene disrupts ESR1 helix 12 to overcome acquired hormone resistance in breast cancer cells
Fanning SW, et al.
eLife, 7, e37161-e37161 (2018)
Effects of chemotherapy agents on Sphingosine-1-Phosphate receptors expression in MCF-7 mammary cancer cells
Ghosal P, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 81, 218-224 (2016)