Merck
R140
Sigma-Aldrich
Ro 04-6790 二塩酸塩
solid
別名:
4-アミノ-N-[2,6-ビス(メチルアミノ)-4-ピリミジニル]ベンゼンスルホンアミド 二臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N6O2S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
381.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
オーガナイザー
Roche
SMILES記法
Cl.Cl.CNc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(NC)n1
InChI
1S/C12H16N6O2S.2ClH/c1-14-10-7-11(17-12(15-2)16-10)18-21(19,20)9-5-3-8(13)4-6-9;;/h3-7H,13H2,1-2H3,(H3,14,15,16,17,18);2*1H
InChI Key
QOAXXMSJHQHSFV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR6(3362)
生物化学的/生理学的作用
選択的5-HT6セロトニン受容体アンタゴニストです。
特徴および利点
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
注意
光感受性
法的情報
Hoffman LaRocheのライセンスに基づいて製造販売を行っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R140-BULK:
R140-VAR:
R140-25MG:
R140-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A J Sleight et al.
British journal of pharmacology, 124(3), 556-562 (1998-07-01)
1. This study describes the in vitro characterization of two potent and selective 5-HT6 receptor antagonists at the rat and human recombinant 5-HT6 receptor. 2. In binding assays with [3H]-LSD, 4-amino-N-(2,6 bis-methylamino-pyrimidin-4-yl)-benzene sulphonamide (Ro 04-6790) and 4-amino-N-(2,6 bis-methylamino-pyridin-4-yl)-benzene sulphonamide (Ro
J C Bentley et al.
British journal of pharmacology, 126(7), 1537-1542 (1999-05-14)
1. The present study examined the effects of the selective 5-HT6 receptor antagonist 4-amino-N-(2, 6 bis-methylamino-pyrimidin-4-yl)-benzene sulphonamide (Ro 04-6790) on locomotor activity and unconditioned behaviour in male Sprague Dawley rats (230-300 g). 2. In non-quantified behavioural observations, animals treated with